アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.0%
アプリケーション
clinical testing
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C[C@H](OC(CCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1/i1D3
InChI Key
BSVHAXJKBCWVDA-WQRHAFOGSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
06691-1MG:
06691-BULK:
06691-VAR:
06691-10MG:
06691-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)