安全性情報
06457
Supelco
Amberlite IRA910 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh, strongly basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA910 塩化物 フォーム, chloride form, strongly basic
形状
beads
パラメーター
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
湿度
54-61%
テクニック
LPLC: suitable
損失
~55% loss on drying
マトリックス
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
dimethylethanolamine functional group
粒径
530-800 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.0 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Strongly basic (type II) anion exchange resin for water conditioning and deionization, removal of sulfuric acid and color, etc. The type II base provides improved regeneration efficiency over type I base resin.
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06457-1KG:
06457-VAR:
06457-250G:
06457-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)