Merck
05587
Supelco
デキスラゾキサン
analytical standard
別名:
(+)-(S)-4,4'-プロピレンジ-2,6-ピペラジンジオン, (S)-(+)-1,2-ビス(3,5-ジオキソピペラジン-1-イル)プロパン, ICRF-187, NSC169780, カルジオキサン, ジネカルド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N4O4
CAS番号:
分子量:
268.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
InChI Key
BMKDZUISNHGIBY-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Dexrazoxane is a cardioprotective compound against anthracyclines. It functions by inhibiting topoisomerase II without inducing DNA strand breaks. Dexrazoxane is a + enantiomer of razoxane.
Dexrazoxane is a cardioprotective compound used to counteract the effects of anthracyclines. Dexrazoxane is believed to function as a free radical scanenger.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05587-VAR:
05587-25MG:
05587-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)