Merck
04718
Supelco
{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol
pharmaceutical impurity standard
別名:
Diclofenac impurity C (PhEur), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzenemethanol, o-(2,6-Dichloroanilino)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11Cl2NO
CAS番号:
分子量:
268.14
Beilstein:
2859040
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
InChI Key
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
04718-50MG:
04718-BULK:
04718-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)