Merck
00456
Supelco
2-{2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid
pharmaceutical impurity standard
別名:
Diclofenac impurity D (PhEur), 2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11BrClNO2
CAS番号:
分子量:
340.60
Beilstein:
4195335
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
アプリケーション
clinical testing
InChI
1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
InChI Key
RABKUCPRNJPBRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00456-VAR:
00456-BULK:
00456-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katarzyna Rolf et al.
Biological trace element research, 199(8), 3013-3020 (2020-10-19)
Deficient human diet is usually reduced in many nutrients, but animal studies on iron absorption have been only carried out for rats fed well-balanced (control) and iron-deficient diets. The aim of this study was to evaluate the effect of iron