濃度
0.1 mg/mL in isooctane
100 μg/mL in isooctane
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)[C@@]1(C)CC[C@@H]2C(C)=C
InChI
1S/C30H50/c1-20(2)21-12-17-27(5)22(21)13-18-29(7)24(27)10-11-25-28(6)16-9-15-26(3,4)23(28)14-19-30(25,29)8/h21-25H,1,9-19H2,2-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
InChI Key
HHXYJYBYNZMZKX-PYQRSULMSA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04626-VAR:
04626-BULK:
04626-1ML:4548173373034
資料
Our Fluka brand provides high-quality, relevant hopane reference standards to be used as biomarkers for petrochemical oil field remediation and spill analysis.