由来生物
synthetic
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~100 mg/mL in ethanol
フォーマット
single component solution
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC/C=C\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+
InChI Key
GKJZMAHZJGSBKD-NMMTYZSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04397-BULK:
04397-VAR:
04397-50MG:4548173984650