Merck
04314
Supelco
Thujone Standard Mixture
analytical standard
別名:
α,β-Thujone, (−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
reference substance for GC
組成
α-thujone, 90-98%
β-thujone, 2-10%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.450
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
InChI Key
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
04314-VAR-F:
04314-BULK-F:
04314-1ML-F:
04314-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Sabinene phyproof® Reference Substance
PHL82342
Sabinene
(−)-Camphor analytical standard
Supelco
21293
(−)-Camphor
p-シメン analytical standard
Supelco
30039
p-シメン