Merck
04068
Sigma-Aldrich
Fmoc-11-Aun-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
11-(Fmoc-amino)undecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H33NO4
CAS番号:
分子量:
423.54
Beilstein:
4887890
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C26H33NO4/c28-25(29)17-7-5-3-1-2-4-6-12-18-27-26(30)31-19-24-22-15-10-8-13-20(22)21-14-9-11-16-23(21)24/h8-11,13-16,24H,1-7,12,17-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
InChI Key
IMEVDILDSCXKJW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
ペプチド合成で使用されるアルキルスペーサーです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
04068-5G:
04068-1G:
04068-VAR:
04068-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D. Boumrah et al.
Tetrahedron, 53, 6977-6977 (1997)
C Galoppini et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(3), 409-414 (1999-02-13)
Four previously reported kinin receptor peptide antagonists, including the B1 receptor-selective peptides desArg10-HOE 140 (H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-D-Tic-Oic-OH) and B-9858 (H-Lys-Lys-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-Igl-Oic-OH), have been modified by replacement of the central tetrapeptide Pro-Hyp-Gly-Xaa with linear alkyl spacers of variable length. The analogue of desArg10-HOE 140