Merck
04066
Sigma-Aldrich
Fmoc-5-Ava-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
5-(Fmoc-amino)pentanoic acid, 5-(Fmoc-amino)valeric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO4
CAS番号:
分子量:
339.39
Beilstein:
3565625
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white
mp
137-145 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H21NO4/c22-19(23)11-5-6-12-21-20(24)25-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13H2,(H,21,24)(H,22,23)
InChI Key
ULLSWWGYZWBPHK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04066-VAR:
04066-5G:
04066-1G:
04066-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wen Shi et al.
Biomaterials, 35(22), 5760-5770 (2014-04-24)
N-(2-hydroxypropyl)-methacrylamide (HPMA) copolymers have shown promise for application in the detection and staging of cancer. However, non-target accumulation, particularly in the liver and spleen, hinders the detection of resident or nearby metastatic lesions thereby decreasing diagnostic effectiveness. Our laboratory has