certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
ISO 17943
製品種目
TraceCERT®
フォーム
powder or crystals
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
208 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI Key
XKEFYDZQGKAQCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03824-100MG:
03824-1G:
03824-BULK:
03824-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.