由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
濃度
≥98 % (w/w) (T)
不純物
≤100 mg/kg 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) (HPLC)
≤100 ppm 1,2-dimethoxyethan
≤5000 ppm tert-butyl methyl ether
≤5000 ppm ethanol
mp
215-225 °C (dec.)
217-220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1.0 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to almost colorless (<5.5 NTU)
適合性
corresponds for H-NMR
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI Key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
02712-RSAMPLE:
02712-100G:
02712-VAR:
02712-750G:
02712-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック