Merck
00790
Sigma-Aldrich
アセトフェノン
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
別名:
メチルフェニルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC6H5
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
605842
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39023804
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
1058 °F
不純物
≤0.02% free acid (as CH3COOH)
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
転移温度
solidification point 19-20 °C
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetophenone (Methyl phenyl ketone) is an alkyl phenyl ketone. Its triplet absorption spectra in non-polar solvents has been evaluated by nanosecond laser photolysis. Photoreduction of acetophenone has been investigated. N-chelate ligands based on chiral oxazolines catalyzed enantioselective hydrosilylation of acetophenone with α-naphtylphenylsilane has been reported. Intersystem crossing of aromatic aldehydes and ketones (benzaldehyde, acetophenone and benzophenone) has been studied. Rhodium(I) complexes containing optically active 2-(2′-pyridyl)pyridines efficiently catalyzes the reduction of acetophenone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00790-VAR:
00790-1L:
00790-BULK:
00790-250ML:4548173926728
00790-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optically active nitrogen ligans: III. Enantioface-discriminating transfer hydrogenation of acetophenone catalyzed by rhodium (I) complexes with chiral 2-(2'-pyridyl) pyridines.
Botteghi C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 304(1), 217-225 (1986)
Ohmori N, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 92(5), 1086-1093 (1988)
Photoreduction of acetophenone and substituted acetophenones.
Yang N-C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(21), 5466-5468 (1967)
Comment on "closing the loop on bond selective chemistry using tailored strong field laser pulses".
Xin Zhu et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(17), 5264-5266 (2009-04-24)
Effects of solvent and substituents on the absorption spectra of triplet acetophenone and the acetophenone ketyl radical studied by nanosecond laser photolysis.
Lutz H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 77(14), 1758-1762 (1973)