certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
1058 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管条件
under inert gas (argon)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
その他情報
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 63634 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63634-VAR:
63634-BULK:
63634-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)