アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3cc(Cl)c(cc3Cl)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12Cl2N4O7S2.2Na/c1-8-15(20-19-9-2-4-10(5-3-9)30(24,25)26)16(23)22(21-8)13-6-12(18)14(7-11(13)17)31(27,28)29;;/h2-7,15H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI Key
FTZLWXQKVFFWLY-LLIZZRELSA-L
WGK
WGK 3
Jan Code
00298-VAR:
00298-BULK:
00298-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック