Merck
24-0570
Sigma-Aldrich
Paraffin liquid
SAJ first grade
別名:
ミネラルオイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
グレード
SAJ first grade
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
テクニック
immunohistochemistry: suitable
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
WGK
WGK 1
引火点(°F)
460.4 °F
引火点(℃)
238 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
24-0570-8-15KG-J:
24-0570-5-500ML-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akira Endo et al.
Plant physiology, 147(4), 1984-1993 (2008-06-14)
The regulation of abscisic acid (ABA) biosynthesis is essential for plant responses to drought stress. In this study, we examined the tissue-specific localization of ABA biosynthetic enzymes in turgid and dehydrated Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) plants using specific antibodies against 9-cis-epoxycarotenoid