Merck
13-1650
Sigma-Aldrich
塩酸
35.0-37.0%, SAJ first grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
product name
塩酸, SAJ first grade, 35.0-37.0%
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
形状
aqueous solution
利用可能性
available only in Japan
濃度
35.0-37.0%
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ガルバニー電気廃棄物スラッジを亜鉛源として用いたリン酸亜鉛アンモニウムの合成に関する研究:この研究では、ガルバニー電気廃棄物からリン酸亜鉛アンモニウムを合成する際に塩酸を使用し、資源回収と廃棄物管理におけるその役割を示しています(Morgovan et al., 2024)。
  • ポリスチレン(PS)とポリメチルメタクリレート(PMMA)のポリマー混合物を活用した化粧品調合における、有害物質としての顔料赤色 53 の簡易検出:化粧品中の有害物質の検出に塩酸が使用され、製品の安全性を確保する方法が提供されています(Pratiwi et al., 2022)。
  • アスコルビン酸を応用した分解処理後に、溶媒抽出および誘導結合プラズマ原子発光分光法を用いた、酸化鉄を含有する酸化物ガラス中のスズイオンの種分化:この研究では、スズイオンの種分化に塩酸を使用しており、高度な分析技術におけるその有用性を示しています(Saijo et al., 2022)。
  • 電気抵抗率トモグラフィーと多変量解析を組み合わせた、廃棄リン灰石堆積物中の重金属の挙動評価:塩酸は、環境サンプル中の重金属の分析において重要な役割を果たしており、環境管理と修復の取り組みに貢献しています(Vásconez-Maza et al., 2021)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13-1650-7-4KG-J:
13-1650-5-500ML-J:
13-1650-8-23KG-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marta Kolodziejczak et al.
ACS chemical neuroscience, 6(7), 1219-1230 (2015-04-11)
Maturation of functional neuronal circuits during central nervous system development relies on sophisticated mechanisms. First, axonal and dendritic growth should reach appropriate targets for correct synapse elaboration. Second, pruning and neuronal death are required to eliminate redundant or inappropriate neuronal
Douglas M McMillan et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(7), 1804-1812 (2015-01-30)
CYP2D metabolically activates codeine to morphine, which is required for codeine analgesia. Permeability across the blood-brain barrier, and active efflux, suggests that initial morphine in the brain after codeine is due to brain CYP2D metabolism. Human CYP2D is higher in
Davide R Ceratti et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(34), 4958-4962 (2015-07-23)
A new, simple bi-phasic dip-coating method is developed. This method is considered as a great improvement of the technique for research, development and production, since expensive, rare, harmful, or time-evolving solutions can now be easily deposited on large surfaces and
Xuan Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1365-1375 (2015-04-19)
Intratumoral injection of ultra-small gold nanoparticles (AuNPs) conjugated to doxorubicin (Au-Dox) is effective against both murine B16 and human SK-MEL-28 tumors in mice. Au-Dox suppresses growth of B16 tumors in immunocompetent mice by >70% for at least 19 days. In
Rebecca J Ford et al.
The Biochemical journal, 468(1), 125-132 (2015-03-06)
Metformin is the mainstay therapy for type 2 diabetes (T2D) and many patients also take salicylate-based drugs [i.e., aspirin (ASA)] for cardioprotection. Metformin and salicylate both increase AMP-activated protein kinase (AMPK) activity but by distinct mechanisms, with metformin altering cellular