安全性情報
23-0350
Sigma-Aldrich
ユーカリ油
CP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
グレード:
CP
グレード
CP
フォーム
oil
利用可能性
available only in Japan
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
120.2 °F
引火点(℃)
49 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
23-0350-5-500ML-J:
23-0350-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)