由来生物
(Eucalyptus Globulus)
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
≥65%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
官能
camphoraceous; herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.8 °F - closed cup
引火点(℃)
57.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W246665-1KG-K:
W246665-VAR-K:
W246665-10KG-K:
W246665-25KG-K:
W246665-SAMPLE-K:
W246665-BULK-K:
試験成績書(COA)