コンテンツへスキップ
Merck

19-0480

Sigma-Aldrich

硫酸マグネシウム 七水和物

JIS special grade, ≥99.5%

別名:

エプソム塩

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

化学式:
MgSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
246.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:

グレード

JIS special grade

蒸気密度

<0.01 (vs air)

蒸気圧

<0.1 mmHg ( 20 °C)

アッセイ

≥99.5%

フォーム

fine crystals

利用可能性

available only in Japan

pH

5.0-8.0 (50 g/L)

SMILES記法

O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O

InChI

1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2

InChI Key

WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド

関連するカテゴリー

保管分類コード

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (PPE)

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

19-0480-5-500G-J:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

Ran D Goldman et al.
Pediatrics, 132(6), e1634-e1641 (2013-11-28)
Vaso-occlusive episodes (VOEs) are the most common complication of sickle cell disease in children. Treatment with magnesium seems to improve cellular hydration and may result in reduced vaso-occlusion. This study aimed to determine if intravenous (IV) magnesium sulfate (MgSO4) reduces
D H Salinger et al.
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 120(7), 894-900 (2013-03-28)
To compare magnesium sulphate concentrations achieved by intramuscular and intravenous regimens used for the prevention of eclampsia. Low-resource obstetric hospitals in Nagpur and Vellore, India. Pregnant women at risk for eclampsia due to hypertensive disease. A pharmacokinetic study was performed
Karen J Gibbins et al.
Obstetrics and gynecology, 121(2 Pt 1), 235-240 (2013-01-25)
Clinical trials support the efficacy and safety of magnesium sulfate for cerebral palsy prevention. We evaluated the implementation of a clinical protocol for the use of magnesium for cerebral palsy prevention in our large women's hospital, focusing on uptake, indications
A P Morrison et al.
British journal of anaesthesia, 110(5), 702-712 (2013-03-28)
Spinal anaesthesia is the primary anaesthetic technique for many types of surgery. Adjuncts to the local anaesthetics (LA) used in spinal anaesthesia can exhibit undesirable side-effects, limiting their use, but magnesium may have advantages in this respect. We sought randomized
Chris Chin
Artificial organs, 37(1), 100-102 (2013-01-12)
Congenital heart disease (CHD) is relatively common and there are treatment options for virtually every form of CHD. With good care, the majority of babies can survive to adulthood; however, CHD remains a significant cause of death in infancy and

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)