安全性情報
12-1530
Sigma-Aldrich
グラム染色液(II)
別名:
グラムヨウ素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
構成
ルゴール液
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12-1530-5-500ML-J:
12-1530-2-25ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)