Merck
12-1540
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (III)
別名:
ベーシックフクシン, ベーシックバイオレット14, マゼンタ, ローズアニリン, 塩基性フクシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20ClN3
CAS番号:
分子量:
337.85
カラーインデックス番号:
42510
Beilstein:
4166684
UNSPSCコード:
12352106
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12-1540-5-500ML-J:
12-1540-2-25ML-J:
試験成績書(COA)