Merck
12-1450
Sigma-Aldrich
塩化金(III) 酸 水和物
SAJ special grade, ≥99.0%
別名:
クロロ金酸, テトラクロロ金(III)酸, テトラクロロ金(III)酸水素 水和物, 金クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HAuCl4 · aq
CAS番号:
分子量:
339.79 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
密度
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI Key
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • トーチジンジャー媒介による金ナノ粒子の合成とその電気化学電流増強剤としての応用:この研究では、トーチジンジャー抽出物を使用した金ナノ粒子の合成を調査し、塩化金(III)水和物を含む可能性が高いこれらのナノ粒子が、電気化学電流を増強する可能性を示しています。これは、センサーや診断装置に重要なものです(Azri et al., 2019)。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12-1450-1-1G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)