グレード
SAJ first grade
蒸気密度
4.46 (vs air)
蒸気圧
1.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
594 °F
expl. lim.
10 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.9 °F - closed cup
引火点(℃)
40.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-1490-5-500ML-J:4.548173005928E12