solid
利用可能性
available only in Japan
濃度
1 mg/mL B
1000 ppm B
溶解性
water: soluble
密度
1.440 g/cm3
適合性
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-2990-6-100ML-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)