グレード
JIS special grade
蒸気密度
7.14 (vs air)
蒸気圧
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
抵抗性
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
密度
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI Key
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-3360-5-500G-J:
03-3360-2-25G-J:
試験成績書(COA)