Merck
24-5390
Sigma-Aldrich
二硫酸カリウム
JIS special grade, ≥98.0%
別名:
ピロ硫酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2S2O7
CAS番号:
分子量:
254.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥98.0%
グレード:
JIS special grade
フォーム:
solid
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
1.0-2.0 (25 °C, 25.5 g/L)
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
24-5390-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromate dermatitis and sodium dithionite.
L M Wall
Contact dermatitis, 8(5), 291-293 (1982-09-01)
Titrimetric determination of glutaraldehyde concentrations.
T Kalina et al.
Folia morphologica, 35(2), 113-115 (1987-01-01)