グレード
for residue analysis
認証
JIS 300
蒸気密度
2.77 (vs air)
蒸気圧
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
1043 °F
expl. lim.
8 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for residue analysis
SMILES記法
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-0870-7-1L-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)