Merck
12013819001
Roche
抗HAペルオキシダーゼ、High Affinity
from rat IgG1
別名:
抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
clone 3F10, monoclonal
フォーム
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
包装
pkg of 25 U (25 μg)
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG1
エピトープ配列
YPYDVPDYA
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
抗HAペルオキシダーゼ、High Affinityは、ペルオキシダーゼにコンジュゲートした、HAペプチド(クローン3F10)に対するモノクローナル抗体です。
特異性
抗HAペルオキシダーゼ、High Affinity(3F10)は、ヒトインフルエンザ血球凝集素(HA)タンパク質に由来する9アミノ酸配列YPYDVPDYAを認識します。
このエピトープは、その位置(N末端、C末端または内部)にかかわらず融合タンパク質においても認識されています。
免疫原
このエピトープは、ヒトインフルエンザウイルス血球凝集素タンパク質由来のアミノ酸98〜106からなります。
アプリケーション
  • 以下を使用してHAタグ組換えタンパク質を検出するには、抗HAペルオキシダーゼ、High Affinityを使用します。ELISA
  • ウエスタンブロット
抗HA High Affinityはラットモノクローナルであるため、二重標識のためにマウスモノクローナルと組み合わせて使用することが可能です。
調製ノート
安定剤:タンパク質性安定剤
使用濃度:複合体の使用濃度は用途と基質に依存します。
次の濃度を目安にしてください。
  • ドットブロット:50 mU/ml
  • ELISA:25 mU/ml
  • ウエスタンブロット:50 mU/ml
再構成
最終濃度が25 U/mlとなるように1.0 mlの再蒸留水を添加します。
使用前に10分間再水和します。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asim A Beg et al.
Neuron, 55(5), 768-778 (2007-09-06)
The assembly of neuronal networks during development requires tightly controlled cell-cell interactions. Multiple cell surface receptors that control axon guidance and synapse maturation have been identified. However, the signaling mechanisms downstream of these receptors have remained unclear. Receptor signals might
Rokusuke Yoshikawa et al.
Microbiology and immunology, 60(6), 427-436 (2016-05-20)
Mammals have co-evolved with retroviruses, including lentiviruses, over a long period. Evidence supporting this contention is that viral infectivity factor (Vif) encoded by lentiviruses antagonizes the anti-viral action of cellular apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic polypeptide-like 3 (APOBEC3) of
Jochen Klucken et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20(12), 2050-2057 (2006-10-03)
Oligomerization and aggregation of alpha-synuclein molecules are believed to play a major role in neuronal dysfunction and loss in Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies. However, alpha-synuclein oligomerization and aggregation have been detected only indirectly in cells using
Michael Röring et al.
The EMBO journal, 31(11), 2629-2647 (2012-04-19)
The dimerisation of Raf kinases involves a central cluster within the kinase domain, the dimer interface (DIF). Yet, the importance of the DIF for the signalling potential of wild-type B-Raf (B-Raf(wt)) and its oncogenic counterparts remains unknown. Here, we show
Regina Gratz et al.
The New phytologist, 225(1), 250-267 (2019-09-06)
The key basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor in iron (Fe) uptake, FER-LIKE IRON DEFICIENCY-INDUCED TRANSCRIPTION FACTOR (FIT), is controlled by multiple signaling pathways, important to adjust Fe acquisition to growth and environmental constraints. FIT protein exists in active and inactive