Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
H3663
Sigma-Aldrich
抗HA抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗HA, 抗HA抗体, 抗インフルエンザ赤血球凝集素抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HA-7, monoclonal
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 1.0-2.0 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2.0 μg
western blot: 0.25-1 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘマグルチニン(HA)は、インフルエンザウイルスのエンベロープ膜に存在する糖タンパク質です。HAは三量体として存在し、各単量体の膜先端には受容体結合部位があります。HAのグリコシル化は小胞体で起こります。受容体結合部位があるHAの頭部は変化しやすいです。マウスモノクローナル抗HAであるクローンHA-7は、HAタグとして知られているヒトインフルエンザウイルス赤血球凝集素(HA)を認識します。本製品は、融合タンパク質のアミノ末端またはカルボキシ末端のいずれかで発現するHAタグ化融合タンパク質との反応性があります。
特異性
この抗体は、未変性のみならず変性還元型HA標識タンパク質を認識し、E. coliあるいは哺乳類の細胞で発現されるN-もしくはC-末端HA標識融合タンパク質と反応します。
免疫原
HA標識として知られ、KLHに接合されたヒトインフルエンザウイルス赤血球凝集素(HA)のフラグメント断片に対応する合成ペプチド
アプリケーション
マウスを用いて作成したモノクローナル抗HA抗体は、下記の用途で使用されています:
  • 免疫ブロッティング
  • 免疫細胞化学
  • 免疫沈降
生物化学的/生理学的作用
ヘマグルチニン(HA)は、酸と結合し、ウイルス感染の開始に必須です。これはワクチンを作成する際の主要な標的です。HAは、液性免疫反応を誘発する主要な抗原です。ワクチンの開発には、変化しやすい頭部および保存された柄部に特異的な抗体の作成を伴います。頭部および柄部に対する両方の抗体により、インフルエンザに対する防御機能が引き起こされると考えられます。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 防腐剤として15mMアジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H3663-VAR:
H3663-200UL:
IRO97150:
H3663-100UL:
H3663-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of pre-existing anti-hemagglutinin stalk antibody as a correlate of protection in a healthy volunteer challenge with influenza A/H1N1pdm virus
Park JK, et al.
mBio, 9(1), e02284-e02217 (2018)
Expanded polyglutamine-containing N-terminal huntingtin fragments are entirely degraded by mammalian proteasomes
Juenemann K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(38), 27068-27084 (2013)
The receptor-binding domain of influenza virus hemagglutinin produced in Escherichia coli folds into its native, immunogenic structure
DuBois RM, et al.
Journal of Virology, 85(2), 865-872 (2011)
Influenza hemagglutinin and neuraminidase membrane glycoproteins
Gamblin SJ and Skehel JJ
The Journal of Biological Chemistry, 285(37), 28403-28409 (2010)
A newly cloned ClC-3 isoform, ClC-3d, as well as ClC-3a mediates Cd2+-sensitive outwardly rectifying anion currents
Okada T, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 33(3), 539-556 (2014)