Merck
10662046001
Roche
β-ガラクトースデヒドロゲナーゼS
suspension, ~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.), pkg of 50 U
別名:
D-ガラクトース:NAD+ 1-酸化還元酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
詳細
of Pseudomonas fluorescens from E. coli
フォーム
suspension
比活性
80 U/mg (Approximately 80 U/mg protein at +25°C with galactose as the substrate.)
~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.)
包装
pkg of 50 U
メーカー/製品名
Roche
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
D-ガラクトース:NAD+ 1-オキシドレダクターゼ
アプリケーション
β-ガラクトースデヒドロゲナーゼSは、血中のガラクトースとガラクトース-1-リン酸のレベルを明らかにする比色マイクロアッセイ法で使用されています。
品質
汚染物質:<0.01% ADH、<0.01% s-ガラクトシダーゼ、<0.1% LDH、<0.05% NADHオキシダーゼ
物理的形状
Suspension in 3.2 M硫酸アンモニウム溶液中の懸濁物、pH 約6
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
S Bandyopadhyay et al.
Human reproduction (Oxford, England), 18(10), 2031-2038 (2003-09-26)
The pathophysiological mechanisms underlying premature ovarian failure (POF) are largely unknown. Our objective was to develop a working animal model to explore the pathogenesis of POF. Since galactosaemic women eventually develop POF, we evaluated the potential of experimental galactose toxicity