主要文書
ZEQ7C0NDC
Milli-Q
給水導電性セル
For use with Milli-Q® EQ 7000 water purification systems, monitors the ionic quality of feed water
別名:
給水導電性セル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
NACRES:
JA.13
特徴
Measures the conductivity of water
メーカー/製品名
Milli-Q®
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
給水導電性セルは、給水のイオン含有量が仕様から外れた場合にアラームをトリガーする設置用付属品です。これにより、IPAK Meta®およびIPAK Quanta®研磨カートリッジの早期の消耗が回避されます。
アプリケーション
給水導電性セルは、Milli-Q® EQ 7000純水製造装置の給水のイオン品質をモニタリングするために使用されます。
法的情報
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany