Merck
XX1014732
Millipore
真空ろ過用Milliporeガラス製ベースおよびストッパー
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
別名:
Glass Base for Filtration, Millipore Vacuum Base, Stopper for Filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
物質
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フィッティング
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス真空ろ過用付属品
ガラス製ベースおよびストッパー、47 mm。ステンレススチール製スクリーンサポートとともに使用、スクリーン同梱
これらの付属品は、Milliporeガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。
この品目は、Millipore 47 mmクラシックガラス製フィルターホルダーキットの付属部品です。
アプリケーション
47 mm、ステンレススチール製スクリーンサポートとともに使用、スクリーン同梱