Merck
UFC40LG25
Millipore
Ultrafree®遠心フィルター、2 mLサンプル容量
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
別名:
Centrifuge filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume 10 μL
メーカー/製品名
Ultrafree®
パラメーター
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
77 mm
直径
16.3 mm
ろ過面積
0.8 cm2
有効容積
5 mL
ポアサイズ
0.22 μm pore size
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
詳細
ウルトラフリー®-CL遠心式フィルターは、生物学的水溶液から微粒子を除去するために使用する使い捨てフィルターです。
フィルタータイプ:精密ろ過
アプリケーション
固定アングルローター(15 mL)w/最大5,000 x g
孔径0.22 µm、親水性PTFE、容量2 mL、非滅菌
物理的形状
カラーコード:黄色
法的情報
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany