Merck
SLLHR04NL
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile
別名:
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex-LH syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
19.7 mm
直径
4 mm
ろ過面積
0.1 cm2
容量
1 mL
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: LH
Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Hydrophilic PTFE
• Lowest extractables, optimizing background levels of sensitive analyses like UHPLC and LC-MS
• Filtration of protein-containing solutions, and aqueous or organic solutions
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
SLCRT13NL: 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC and Mass Spec; Solvent Filtration; Clarification of Aqueous and Organic Solutions
包装
non sterile
規格
For general laboratory use only
物理的形状
Color Code: ナチュラル 入口/ナチュラル 出口
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters boast broad chemical compatibility and are HPLC-certified, guaranteeing low extractables. With their robust performance, these filters can be used for a variety of samples without the risk of membrane failure or sample contamination.
幅広い化学適合性を誇るMillex®親水性PTFEシリンジフィルターは、HPLC認定されており、溶出物が少ないことが保証されています。これらのフィルターは堅牢かつ機能的な構造により、メンブレンの破損やサンプルの汚染のリスクなしに、さまざまなサンプルに使用できます。