Merck
SLLHC25NS
Millipore
Millex®親水性PTFEシリンジフィルター
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
別名:
0.45 μm PTFEシリンジフィルター, Millex-LHシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
詳細
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LH hydrophilic PTFE membrane, ion chromatography certified
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 100 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
H
19.8 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:LH
非滅菌IC Millex®シリンジフィルターの概要:
•イオンクロマトグラフィーで認定されています
•皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、親水性PTFEメンブレンには0.20 µmおよび0.45 µmの孔径と2種類の直径が用意されています。
•IC抽出可能物質のレベルが低く、高感度IC分析のバックグラウンドレベルが最適化されます
•水溶液と有機溶液の両方に適合し、広範囲の化学的適合性を示してラボに柔軟性をもたらします
SKUおよびパックサイズ
SLLGC13NL: 0.2 µm親水性PTFE、13 mm、100個入りパック
SLLGC25NS:0.2 µm親水性PTFE、25 mm、50個入りパック
SLLHC13NL:0.45 µm親水性PTFE、13 mm、100個入りパック
SLLHC25NS:0.45 µm親水性PTFE、25 mm、50個入りパック
用途:
イオンクロマトグラフィー
包装
非滅菌
規格
ラボでの一般的用途に限られます。
物理的形状
カラーコード:自然流入/自然流出
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany