主要文書
SLLGC25NS
Millipore
Millex親水性PTFEシリンジフィルター
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
別名:
0.2 μm PTFEシリンジフィルター, Millex-LGシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
H
19.8 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
0.2 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:LG
非滅菌IC Millexシリンジフィルターの概要:
•イオンクロマトグラフィー認証済み
•アプリケーションのニーズに応えるため孔径0.20 µmと0.45 µm、および2種類の直径の親水性PTFEメンブレンが利用可能
•IC抽出可能成分が少なく、高感度IC分析におけるバックグラウンドを最適化
•水溶液と有機溶液の両方に適合し、ラボで幅広い化学適合性と柔軟性を提供
カタログ番号およびパックサイズ
SLLGC13NL:0.2 µm親水性PTFE、13mm、1パック100個
SLLGC25NS:0.2 µm親水性PTFE、25mm、1パック50個
SLLHC13NL:0.45 µm親水性PTFE、13mm、1パック100個
SLLHC25NS:0.45 µm親水性PTFE、25mm、1パック50個
アプリケーション:
イオンクロマトグラフィー
アプリケーション
孔径0.20 µm、直径25 mm、Millex-LG親水性PTFEメンブレン、イオンクロマトグラフィー認証済み
包装
非滅菌
規格
実験室での一般的用途のみ
物理的形状
色コード:ナチュラルインレット/ナチュラアルアウトレット
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany