Merck
XX1012540
Millipore
真空ろ過用Millipore分析用ステンレススチール製フィルターホルダー - キット
25 mm, Stainless steel funnel with glass membrane support, 50 mL funnel
別名:
ステンレス鋼フィルターホルダー, 真空フィルターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s)
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
12.6 cm
直径
5.1 cm (2.0 in.)
フィルタ直径
25 mm
ろ過面積
2.8 cm2
漏斗容量
50 mL
フィッティング
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
Millipore分析用ステンレススチール製フィルターホルダー - キット
25 mm、ステンレススチール製ファネル、ガラス製メンブレンサポート付き、50 mLファネル
分析用ステンレススチール製フィルターホルダーは、細菌学的汚染または粒子汚染の分析向けにサンプルを真空ろ過するように設計されています。
本品は、以下の品目で構成されるキットです:
(カタログ番号 - 説明)
XX1012542 - Milliporeガラスベースおよびストッパー、25 mm、ステンレススチール製サポート、スクリーン付き
XX1012503 - Milliporeスプリングクランプ、25 mm、アルミニウム製
ALIGNED25 - Milliporeアライメントガイド、25 mm、5/PK
特長・利点:
•3種類の直径と4種類のファネルサイズを用意して、250 mLまでのサンプルに対応します
• 250 mLファネル付きホルダーはファネルのフタを備え、付属品のフィルターユニットを使用すれば通気できます
• オートクレーブ滅菌または火炎滅菌が可能です
用途:
細菌学的汚染または粒子汚染の分析
原理
真空