Merck
XX3001240
Millipore
分析用フィルターホルダー 13 mm ステンレススチール製
Analytical Filter Holder 13mm, stainless steel
別名:
13 mm フィルターホルダー, ステンレス鋼フィルターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE seal
stainless steel housing
品質水準
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
8.9 cm
直径
3.8 cm
フィルタ直径
13 mm
ろ過面積
0.7 cm2
漏斗容量
40 mL
フィッティング
inlet funnel
male Luer outlet slip
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
分析用ステンレススチール製フィルターホルダーは、細菌学的または微粒子汚染分析サンプルの真空ろ過分析用に設計されています。
特長・利点:
•最大250 mLのサンプルに対応できるように、直径3個、ファネルサイズ4個を選択可能
•250 mLファネル付きホルダーにはファネル蓋が装備されており、付属のフィルターユニットを用いて換気することが可能
•オートクレーブ・炎滅菌が可能
用途:
細菌学的または微粒子汚染分析
分析用フィルターホルダー
XF2004710:100 mLフィルターホルダー、47 mm、ステンレススチール製
XF2004725:250 mLフィルターホルダー、47 mm、ステンレススチール製
XX1002540:50 mLフィルターホルダー、25 mm、ステンレススチール製
XX1002540の交換部品:
XX1002503:スプリングクランプ、25 mm、アルミニウム製
XX1002535:継手、PTFEコーティング
XX1002542:25 mmフィルターホルダー用ベースアセンブリ
XX2004718:No. 8栓、9.5 mm(3/8 in.)穴、シリコン製
XX5002501:サポートスクリーン、25 mm、ステンレススチール製
XF2004710およびXF2004725の交換部品:
XF2004755:ステンレススチール製ファネル、100 mL
XF2004756:ステンレススチール製ファネル、250 mL
XF2004758:ステンレススチール製サポートフリット
XX1004703:スプリングクランプ、47 mm、アルミニウム製
XX1004708:No. 8穴開き栓、シリコン製
付属品
SLFG02550:Millexシリンジフィルター、Fluoropore® PTFE、疎水性、非滅菌、25 mm
XX1004705:真空ろ過用フラスコ、1 L
XX1004744: 真空ろ過用フラスコ、4 L
XX7100004:チューブ、内径3/16 in.×140 cm、シリコン製
原理
真空
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany