Merck
XF3001200
Millipore
落射蛍光フィルターホルダー、13 mm、ステンレス鋼
Epifluorescence Filter Holder, 13mm, stainless steel
別名:
ステンレススチール製フィルターホルダー, フィルターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
テクニック
vacuum filtration: suitable
フィルタ直径
13 mm
ろ過面積
0.7 cm2
漏斗容量
250 mL
フィッティング
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Epifluorescence Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
落射蛍光顕微鏡による細菌分析用サンプルの正確で定量的な真空ろ過用に設計され、高度に研磨されたステンレス製ファネルは細菌細胞の表面への付着を防ぎます。
アプリケーション:
落射蛍光顕微鏡による細菌学的分析