Merck
XX0020
Supelco
o-キシレン
Reagent
別名:
1,2-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1815558
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-422-2
bp:
143-145 °C (lit.)
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
867 °F
expl. lim.
7 %
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
転移温度
flash point 30 °C
溶解性
0.18 g/L
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
0.88 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Environmental sampling of volatile organic compounds during the 2018 Camp Fire in Northern California.: This study analyzed volatile organic compounds, including o-Xylene, sampled during the 2018 Camp Fire in Northern California, highlighting the analytical methods used to assess environmental exposure and chemical composition in wildfire scenarios (Simms et al., 2021).
  • Urinary BTEX, MTBE and naphthalene as biomarkers to gain environmental exposure profiles of the general population.: Focuses on the use of urinary biomarkers, such as BTEX (including o-Xylene), for assessing environmental exposure in populations, demonstrating the integration of analytical chemistry techniques in epidemiological studies (Fustinoni et al., 2010).
  • Genotoxic effects of volatile organic compounds in a chemical factory as evaluated by the Tradescantia micronucleus assay and by chemical analysis.: Investigates the genotoxic effects of VOCs, including o-Xylene, in a chemical plant environment, using both biological assays and chemical analysis to evaluate risk and exposure (Kim et al., 2003).
  • Time-gated pulsed glow discharge: real-time chemical speciation at the elemental, structural, and molecular level for gas chromatography time-of-flight mass spectrometry.: This paper presents a novel analytical technique for real-time chemical speciation, useful in analyzing compounds like o-Xylene, providing insights into complex analytical methodologies in chemistry (Lewis et al., 2003).
アナリシスノート
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
XX0020-901:
XX0020-5:
XX0020-1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
キシレン reagent grade
Sigma-Aldrich
214736
キシレン
キシレン ACS reagent, &#8805;98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sigma-Aldrich
247642
キシレン
トルエン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
トルエン