UFSC050SL
アミコン®攪拌式セル50mLシールキット(Oリングおよびガスケットを3個ずつ)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
おすすめの製品
物質
silicone O-ring
silicone gasket
品質水準
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon®
パラメーター
50 mL process volume
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
H
11.7 cm (4.6 in.)
フィルタ直径
44.5 mm
ろ過面積
13.4 cm2
輸送温度
ambient
原理
圧力
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany