Merck
6003
Millipore
Amicon®攪拌式セルセレクターバルブ
The selector valve provides a quick and simple way to switch the Amicon Stirred Cell between concentration and diafiltration modes without interrupting system operation.
別名:
Selector valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116500
eCl@ss:
32019190
NACRES:
NB.24
物質
Nylon (chemically sanitizable)
nitrile (chemically sanitizable)
polyacetal (chemically sanitizable)
品質水準
L × W × H
7.5 cm × 2 cm × 8 cm
アプリケーション
sample preparation
sample preparation
輸送温度
ambient
詳細
濃縮から透析ろ過への即時切替え、または気体ラインと液体ラインの同時切替えが可能なスライド式制御バルブ。操作が簡単になり、複数のT継手やバルブが不要になります。
アプリケーション
4つのチューブコネクターは、ガス供給、攪拌セル、およびリザーバー(例えば、Amicon攪拌式セルリザーバー、カタログ番号:6028)の入口および出口ポートにつながります。
4つのチューブコネクターは、ガス供給、攪拌セル、およびリザーバ(例えば、アミコン攪拌細胞リザーバ、カタログ番号:6028)の入口および出口ポートにつながります。
その他情報
7.5×2×8 cm
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Demonstrating the effective use of Amicon Stirred Cell for large volume concentration through diafiltration.