物質
silicone O-ring
品質水準
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon®
パラメーター
400 mL process volume
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
H
18.7 cm (7.4 in.)
フィルタ直径
76 mm
ろ過面積
41.8 cm2
輸送温度
ambient
アプリケーション
このアミコン攪拌式セルモデルは、最大10%のマクロ溶質濃度の溶液による高流量をもたらします。1台のユニットで迅速な濃縮、または脱塩に次ぐ濃縮が可能です。
原理
圧力
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany