安全性情報
TX1200
Supelco
Triethylamine
別名:
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, (Diethylamino)Ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)3N
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
204-469-4
bp:
90 °C/1013 hPa
蒸気圧
72 hPa ( 20 °C)
品質水準
200
300
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
不純物
≤0.1% Water (H2O)
clearAPHA: ≤15
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
転移温度
flash point -11 °C
溶解性
133 g/L
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Triethylamine can be used as:
  • An initiator for cracking heptane to yield ethylene and propylene.
  • A catalyst to synthesize polysubstituted dihydrothiophenes via Domino ring-opening/recyclization reactions.
  • A base in the Swern oxidation of primary and secondary alcohols to the corresponding carbonyl compounds.
  • A solvent in the direct one-pot reductive imination of nitroarenes with aldehydes to synthesize imines.
アナリシスノート
AppearanceClear, free of particulate matterAssay99.5% minColor (APHA)15 maxIdentity (IR-spectrum)ConformsWater (H2O)0.1% max
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX1200-5:
TX1200AA-901:
TX1204-901:
TX1200BA-40K:
TX1200-2:
TX1200AA-38S:
TX1204NS-38:
TX1200-901:
TX1200-7:
TX1200BA-38K:
TX1204NO-38:
US1TX1200BA38K:
TX1200-11:
試験成績書(COA)