安全性情報
TX0700
Supelco
Titanium Trichloride Solution
20% w/w, technical grade
別名:
Titanium Trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
product name
Titanium Trichloride Solution 20% W/W, technical grade
グレード
technical grade
品質水準
形状
liquid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
Technical
アプリケーション
Technical
アナリシスノート
Assay: ~20% min
Color: Violet
Form: Liquid
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX0700-2:
試験成績書(COA)