安全性情報
SE100
Sigma-Aldrich
シルバーエンハンサーキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
フォーム
liquid
品質水準
使用法
sufficient for ≥100 slides staining and fixing
dilution
(for the determine the presence of gold nanorods in various tissues)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
アプリケーション
シルバーエンハンサーキットは種々の組織における金ナノロッドの存在の決定、および電子顕微鏡検査用の銀強化金コロイドの調製に使用されています。
特徴および利点
通常、金コロイド標識は電子顕微鏡レベルで可視化できます。シルバ-エンハンサ-を用いることにより、金属銀の沈殿物によって金のコロイド標識を増大し、光学顕微鏡下で可視化できるコントラストの高いシグナルを発することができます。暗室はこの手順に不要です。シルバ-エンハンサ溶液は通常の実験室照明下で20-30分間光に安定です。
包装
シルバ-エンハンサ-キットは 溶液A(銀塩)、溶液B(開始剤)、チオ硫酸塩(固定化剤)、および使用手順書により構成されています。
原理
Solution AとSolution Bは1:1に使用直前に混合し、金で標識された切片をのせたスライドに添加します。5-10分後に、スライドを蒸留水で洗浄し、チオ硫酸ナトリウム液で2-3分間固定化し、再び洗浄します。この切片は、必要に応じて対比染色やマウンティングをすることができます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Sodium thiosulfate pentahydrate, reagent grade, ≥99.5% 500 g
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • S5020Silver enhancer solution A 100 mLSDS
  • S5145Silver enhancer solution B 100 mLSDS
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Using Immuno-Scanning Electron Microscopy
for the Observation of Focal Adhesion-substratum
interactions at the Nano- and Microscale in S-Phase Cells
Manus J.P. Biggs
Cell Culture Labfax (2011)
Kathleen Grennan et al.
Talanta, 68(5), 1591-1600 (2008-10-31)
With lower limits of detection and increased stability constantly being demanded of biosensor devices, characterisation of the constituent layers that make up the sensor has become unavoidable, since this is inextricably linked with its performance. This work describe the optimisation
Tsung-Ting Tsai et al.
Scientific reports, 7(1), 3155-3155 (2017-06-11)
In this study, we investigated the antibacterial activity of silver-coated gold nanoparticles (Au-Ag NPs) immobilized on cellulose paper. Ag NPs are known to have strong antibacterial properties, while Au NPs are biocompatible and relatively simple to prepare. We made the
Kumiko A Percival et al.
Cell reports, 41(2), 111484-111484 (2022-10-13)
Midget and parasol ganglion cells (GCs) represent the major output channels from the primate eye to the brain. On-type midget and parasol GCs exhibit a higher background spike rate and thus can respond more linearly to contrast changes than their
A histological evaluation and in vivo assessment of intratumoral near infrared photothermal nanotherapy-induced tumor regression
Hadiyah N
International journal of nanomedicine (2014)