Merck
S5145
Sigma-Aldrich
銀増感剤溶液B
liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
製品名
銀増感剤溶液B,
フォーム
liquid
品質水準
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Silver enhancer solution B has been used in the enhancement of metallic nanoparticles and silver staining.
その他情報
銀増感剤キットSE-100のイニシエ-タ-溶液です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5145-BULK:
S5145-VAR:
S5145-500ML:
S5145-100ML-KC:
S5145-100ML:4548173359212
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
DNA microarrays for visual detection of human pathogenic microorganisms based on tyramine signal amplification coupled with gold label silver stain
Qi Hong-Juan, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398(6), 2745-2750 (2010)
Toxin detection by Si photosensitive biosensors with a new measurement scheme
Park, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 29(1), 219-223 (2011)
Jeong Moon et al.
Macromolecular bioscience, 19(6), e1800486-e1800486 (2019-04-19)
For the construction of high-performance biosensor, it is important to interface bioreceptors with the sensor surface densely and in the optimal orientation. Herein, a simple surface modification method that can optimally immobilize antibodies onto various kinds of surfaces is reported.