安全性情報
TMSTK
Millipore
mPAGE® TurboMix Stacking Solution 120ML
Premixed stacking gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
別名:
Bis-Tris gel stacking solution, stacking gel solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
NACRES:
NA.25
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
liquid
原料比
29:1
保管条件
protect from light
保管温度
2-8°C
詳細
mPAGE® TurboMix Stacking Solution is a 4% acrylamide buffer solution used to make bis-tris polyacrylamide gels. It is a ready-to-use solution for stacking gels. First, add APS and TEMED. After pouring the resolving gel, pour the stacking solution and insert your comb.
アプリケーション
Bis-Tris Stacking Gel Solution
Premixed stacking gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CS226433:
TMSTK-120ML:
試験成績書(COA)