グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 300
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
アッセイ
93-98%
形状
liquid
濃度
≤100% in sulfuric acid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
溶解性
soluble (Water: Soluble (caution ! development of heat))
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ag: ≤50 pg/g
Al: ≤50 pg/g
As: ≤500 pg/g
Ba: ≤10 pg/g
Be: ≤10 pg/g
Bi: ≤10 pg/g
Ca: ≤50 pg/g
Cd: ≤10 pg/g
Ce: ≤10 pg/g
Co: ≤10 pg/g
Cr: ≤10 pg/g
Cs: ≤10 pg/g
Cu: ≤10 pg/g
Dy: ≤10 pg/g
Er: ≤10 pg/g
Eu: ≤10 pg/g
Fe: ≤50 pg/g
Ga: ≤10 pg/g
Gd: ≤10 pg/g
Ge: ≤100 pg/g
Hf: ≤10 pg/g
Hg: ≤100 pg/g
Ho: ≤10 pg/g
In: ≤10 pg/g
K: ≤50 pg/g
La: ≤10 pg/g
Li: ≤10 pg/g
Lu: ≤10 pg/g
Mg: ≤50 pg/g
Mn: ≤10 pg/g
Mo: ≤10 pg/g
Na: ≤50 pg/g
Nb: ≤10 pg/g
Nd: ≤10 pg/g
Ni: ≤50 pg/g
Pb: ≤10 pg/g
Pr: ≤10 pg/g
Rb: ≤10 pg/g
Rh: ≤50 pg/g
Sb: ≤50 pg/g
Sc: ≤10 pg/g
Se: ≤500 pg/g
Sm: ≤10 pg/g
Sn: ≤50 pg/g
Sr: ≤10 pg/g
Tb: ≤10 pg/g
Te: ≤50 pg/g
Th: ≤10 pg/g
Ti: ≤50 pg/g
Tl: ≤10 pg/g
Tm: ≤10 pg/g
U: ≤10 pg/g
V: ≤10 pg/g
W: ≤10 pg/g
Y: ≤10 pg/g
Yb: ≤10 pg/g
Zn: ≤50 pg/g
Zr: ≤10 pg/g
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX1248-1:
SX1248-6:
SX1248-7:
試験成績書(COA)